문서
H41455
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-methyl-2-nitrobenzoic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H2(CH3)(NO2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
197.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
185-187 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C(O)=O)c(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-4-2-3-5(8(11)12)6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)
InChI key
HEKGHQKEERXLOI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable