Key Documents
GF90739660
Silicone Elastomer
sheet, thickness 2 mm, size 100 × 100 mm, tolerance +/-0.4
동의어(들):
SI303200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 907-396-60
크기
100 × 100 mm
두께
2 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code