주요 문서
GF87222304
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 1m coil, 2mm coil width, 0.075mm thickness, annealed
동의어(들):
NI050231
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩308,053
₩308,053
예상 입고일2025년 3월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩308,053
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩308,053
예상 입고일2025년 3월 21일세부사항
벌크 견적 요청
양식
annealed
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 872-223-04
길이 × 너비 × 두께
1 m × 2 mm × 0.075 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)