문서
GF85898480
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 40 mm, condition hot-pressed
동의어(들):
B 603202
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 858-984-80
직경
40 mm
두께
2.0 mm