문서
GF79372592
Arsenic telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.999%
동의어(들):
AS506100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
99.999%
형태
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 793-725-92
중량
50 g
최대 종괴 크기
10 mm