Key Documents
GF78218714
Stainless steel - AISI 304l
wire, 0.6 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 100 m, temper annealed
동의어(들):
FA145120
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 782-187-14
길이
100 m
직경
0.6 mm