Key Documents
GF39597205
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
foil, 25 x 25mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
동의어(들):
FK110250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
설명
light tight (lt)
형태
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
제조업체/상표
Goodfellow 395-972-05
크기 × 두께
25 mm × 25 mm × 0.075 mm