문서
GF38797149
Alumina
fiber, tex number 210, length 2 m, filament diameter 0.02mm
동의어(들):
AL605720
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
형태
fibers
제조업체/상표
Goodfellow 387-971-49
길이
2 m
직경
0.02 mm , filament diameter