주요 문서
GF37750350
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
50mm tube, 6.25mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 6.05mm inside diameter, as drawn
동의어(들):
PD037500
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,965,243
₩1,965,243
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,965,243
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩1,965,243
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
벌크 견적 요청
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 377-503-50
길이 × 벽 두께
50 mm × 0.1 mm
O.D. × I.D.
6.25 mm × 6.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)