Key Documents
GF28575995
Cobalt/Silicon/Molybdenum/Iron/Boron/Niobium
foil, Co 78%/Si 9%/Mo 5%/Fe 4%/B 2%/Nb 2%, thickness 0.023 mm, length 1 m, coil width 20 mm
동의어(들):
CO840230
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 285-759-95
길이
1 m
코일 너비
20 mm
두께
0.023 mm