문서
GF00998309
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
10m wire, 0.27mm diameter, as drawn
동의어(들):
SN175120
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 009-983-09
길이 × 직경
10 m × 0.27 mm