주요 문서
E32207
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-piperidinol
98%
동의어(들):
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H15NO
CAS Number:
Molecular Weight:
129.20
Beilstein:
1186
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
98%
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
93-95 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN1CCCC(O)C1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)