material
glass flask
round bottom
조인트
joint: ST/NS flask19/26
특징
lid
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 241701701
플라스크 용량
(50 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences