문서
DWK231721094
Disposable Culture Tube
동의어(들):
231721094
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.13
material
soda-lime glass vial
포장
pkg of 250 ea
제조업체/상표
231721094
W × L × diam.
15.75 mm × 100 mm × 0.90 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Preparation cell culture, sample collecting
특징 및 장점
straight rim, round bottom, not reusable