문서
DWK213533306
Duran® Funnel
long stem(s)
동의어(들):
213533306
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
material
long stem(s)
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 213533306
깔때기 직경
55 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
특징 및 장점
With long stem; Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using a filter paper; Fired-on,
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences