Key Documents
D131504
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzoic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
182.17
Beilstein:
2210860
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
powder
mp
107-109 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(C(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable