문서
D0628
Sigma-Aldrich
5,6-Dibenzyloxyindole
≥98%
동의어(들):
5,6-Bis(benzyloxy)indole, NSC 83220
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H19NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
329.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98%
형태
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
C(Oc1cc2cc[nH]c2cc1OCc3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H19NO2/c1-3-7-17(8-4-1)15-24-21-13-19-11-12-23-20(19)14-22(21)25-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14,23H,15-16H2
InChI key
JEUGWNYIRZKHDS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for preparation of:
CB2 Cannabinoid Receptor ligands
Potent c-ABL inhibitors
A potent antioxidant agent occuring naturally in beetroot
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable