₩368,547
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
borosilicate glass
long
무균
non-sterile
특징
class A
closure type phenolic-style
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 5650-50
tol. measuring range
0.05 mL
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These standard design flasks conform to Class A capacity tolerances prescribed by ASTM. However, to facilitate transfer of crystals, salts and powders, the open end has been expanded on the 25 mL and 50 mL sizes. The standard 18-410 G.P.I screw caps have a durable cone-shaped polyethylene liner.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.