문서
B74402
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitrotoluene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NO2)Br
CAS Number:
Molecular Weight:
216.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
형태
powder
mp
76-77 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI key
XFZFJQHXWJIBQV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable