문서
B22704
Sigma-Aldrich
N-Benzylglycine ethyl ester
97%
동의어(들):
Ethyl (benzylamino)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2NHCH2CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
193.24
Beilstein:
2104816
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
colorless to yellow
refractive index
n20/D 1.506 (lit.)
bp
140-142 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-14-11(13)9-12-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
InChI key
ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves