주요 문서
A88409
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethoxybenzoin
95%
동의어(들):
2-Hydroxy-4′-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)acetophenone, p-Anisoin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(CH3O)C6H4CH(OH)COC6H4-4-(OCH3)
CAS Number:
Molecular Weight:
272.30
Beilstein:
486157
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
95%
형태
powder
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10,15,17H,1-2H3
InChI key
LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
C A Jackson et al.
Journal of applied microbiology, 122(4), 940-952 (2017-01-17)
The aim of this work was to isolate novel lignin-degrading organisms. Several pure cultures of bacteria that degrade lignin were isolated from bacterial consortia developed from decaying biomass. Among the isolates, Rhizobium sp. strain YS-1r (closest relative of Rhizobium petrolearium