문서
A63805
Sigma-Aldrich
Cyclopropanemethylamine hydrochloride
99%
동의어(들):
(Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C3H5CH2NH2·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
107.58
Beilstein:
3906936
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
crystals
mp
200 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].NCC1CC1
InChI
1S/C4H9N.ClH/c5-3-4-1-2-4;/h4H,1-3,5H2;1H
InChI key
HXSNGAHNYZBZTH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3