문서
95941
Sigma-Aldrich
Z-D-Asn-OH
purum, ≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Z-D-asparagine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
266.25
Beilstein:
2294171
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥98.0% (TLC)
SMILES string
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O