문서
90485
Sigma-Aldrich
Triethylmethylammonium bromide
≥99.0%
동의어(들):
Methyltriethylammonium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)3N(Br)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
196.13
Beilstein:
3912431
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
분석
≥99.0%
형태
crystals
mp
307 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.BrH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GRVPDGGTLNKOBZ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable