문서
862185
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
90%, technical grade
동의어(들):
N-Succinimidyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, N-[(4-Hydroxyhydrocinnamoyl)oxy]succinimide, Bolton-Hunter reagent precursor, Rudinger reagent, SHPP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H13NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
263.25
Beilstein:
1545011
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
Grade
technical grade
분석
90%
불순물
10% isopropyl ether
mp
132-133 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-8-13(18)19-14-11(16)6-7-12(14)17/h1-2,4-5,15H,3,6-8H2
InChI key
KYRUKRFVOACELK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨