주요 문서
771589
Sigma-Aldrich
Bis[2-(2-pyridinyl-N)phenyl-C](2,4-pentanedionato-O2,O4)iridium(III)
≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
(ppy)2Ir(acac), Bis[2-(2-pyridinyl-N)phenyl-C](acetylacetonato)iridium(III), Ir(ppy)2(acac)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H23IrN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
599.70
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
powder
mp
349-356 °C
λmax
261 nm in dichloromethane
형광
λem 314 nm in THF
SMILES string
CC(=O)[CH-]C(C)=O.[Ir+](c1ccccc1-c2ccccn2)c3ccccc3-c4ccccn4
InChI
1S/2C11H8N.C5H7O2.Ir/c2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-4(6)3-5(2)7;/h2*1-6,8-9H;3H,1-2H3;/q;;-1;+1
InChI key
MCAGFPRRYUPGMD-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
(ppy)2Ir(acac) used in green phosphorescent OLED devices as dopant/emitter achieved high brightness of 130800 cd m_2 at a current density of 1550 mA cm_2 (13 V), and high quantum efficiency (15~16%).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Phenylcarbazole-dipyridyl triazole hybrid as bipolar host material for phosphorescent OLEDs"
Journal of Materials Chemistry, 22, 5410-5418 (2012)