주요 문서
768812
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-1,2-benziodoxole-3(1H)-one 1-oxide compound with pyridine (1:1)
≥90.0% (HPLC)
동의어(들):
IBX pyridine complex, PIBX, Pyridinium o-iodoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10INO4
CAS Number:
Molecular Weight:
359.12
Beilstein:
22776291
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
powder
작용기
iodo
SMILES string
O=C(O1)C2=CC=CC=C2I1([O-])=O.C3=C[NH+]=CC=C3
InChI
1S/C7H5IO4.C5H5N/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7;1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,(H,10,11);1-5H
InChI key
JKZNBOGIALICGN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Pyridinium o-iodoxybenzoate as a safe form of a famous oxidant.
Kumanyaev, I. M., et al.
Mendeleev Communications, 22, 129-131 (2012)