주요 문서
744417
Sigma-Aldrich
Phenyl cyanate solution
~20 wt. % in dichloromethane, ≥90% (GC)
동의어(들):
Cyanatobenzene solution, Cyanic acid phenyl ester solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5NO
CAS Number:
Molecular Weight:
119.12
Beilstein:
507925
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥90% (GC)
양식
liquid
농도
~20 wt. % in dichloromethane
density
~1.27 g/mL at 20 °C
작용기
cyanate
phenoxy
저장 온도
−20°C
SMILES string
N#COc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
CWHFDTWZHFRTAB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)