Key Documents
735272
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-chloropyrimidine
97%
동의어(들):
6-Amino-4-chloropyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4ClN3
CAS Number:
Molecular Weight:
129.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
214-219 °C
SMILES string
Nc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChI key
DUKKRSPKJMHASP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable