주요 문서
73466
Sigma-Aldrich
(RP,R′P)-1,1′-Bis(dicyclohexylphosphino)-2,2′-bis[(S)-α-(dimethylamino)benzyl]ferrocene
≥97%
동의어(들):
(1S,1′S)-1,1′-Bis(dicyclohexylphosphino)-2,2′-bis[(S)-(dimethylamino)phenylmethyl]ferrocene (acc to CAS), Mandyphos SL-M002-2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C52H74FeN2P2
CAS Number:
Molecular Weight:
844.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥97%
형태
powder
광학 순도
ee: ≥99%
SMILES string
[Fe].CN(C)[C@H]([C]1[CH][CH][CH][C]1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c4ccccc4.CN(C)[C@H]([C]5[CH][CH][CH][C]5P(C6CCCCC6)C7CCCCC7)c8ccccc8
InChI
1S/2C26H37NP.Fe/c2*1-27(2)26(21-13-6-3-7-14-21)24-19-12-20-25(24)28(22-15-8-4-9-16-22)23-17-10-5-11-18-23;/h2*3,6-7,12-14,19-20,22-23,26H,4-5,8-11,15-18H2,1-2H3;/t2*26-;/m00./s1
InChI key
OMHGSRQJSWIMDO-FKMBXMNYSA-N
일반 설명
sold in collaboration with Solvias AG
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)