주요 문서
733083
Sigma-Aldrich
(S,S)-1,3-Bis(4-bromobenzyl)-2-chlorooctahydro-2-(2E)-crotyl-1H-1,3,2-benzodiazasilole
동의어(들):
(3aS,7aS)-1,3-Bis[(4-bromophenyl)methyl]-2-(2E)-2-buten-1-yl-2-chlorooctahydro-1H-1,3,2-benzodiazasilole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H29Br2ClN2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
568.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
92-96 °C
SMILES string
C\C=C\C[Si]1(Cl)N(Cc2ccc(Br)cc2)[C@H]3CCCC[C@@H]3N1Cc4ccc(Br)cc4
InChI
1S/C24H29Br2ClN2Si/c1-2-3-16-30(27)28(17-19-8-12-21(25)13-9-19)23-6-4-5-7-24(23)29(30)18-20-10-14-22(26)15-11-20/h2-3,8-15,23-24H,4-7,16-18H2,1H3/b3-2+/t23-,24-/m0/s1
InChI key
ZRWSDIWSVXXBNG-KOAGWOQNSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)