문서
728942
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluorotoluene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6BrF
CAS Number:
Molecular Weight:
189.02
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.533
density
1.503 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1cccc(Br)c1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
LZVNGSFAHGKCDM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.1 °F
Flash Point (°C)
76.7 °C