문서
721395
Sigma-Aldrich
Ammonium hydroxide-18O solution
~3 N in H218O, 95 atom % 18O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH418OH/H218O
Molecular Weight:
37.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
95 atom % 18O
형태
solution
농도
~3 N in H218O
질량 이동
M+2
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[18OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i;1+2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-NLQOEHMXSA-N