Key Documents
717088
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1H-indazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
197.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
mp
126-130 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1cccc2cn[nH]c12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-1-2-5-4-9-10-7(5)6/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
KMHHWCPTROQUFM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)