문서
714607
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6ClF3O
CAS Number:
Molecular Weight:
210.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
56-60 °C
SMILES string
OCc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6ClF3O/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3,13H,4H2
InChI key
VEKMDPQNERMQMO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F
Flash Point (°C)
110 °C