문서
708194
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-fluoropropionic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H4BrFO2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.466
density
1.954 g/mL at 25 °C
SMILES string
OC(=O)C(Br)CF
InChI
1S/C3H4BrFO2/c4-2(1-5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
InChI key
FBPUCVAAEPPEMG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter