주요 문서
708089
Sigma-Aldrich
(S)-Daipen
97%
동의어(들):
(2S)-(−)-1,1-Bis(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1,2-butanediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H26N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
314.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]22/D −2.4°, c = 0.5 in chloroform
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(N)([C@@H](N)C(C)C)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C19H26N2O2/c1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-13,18H,20-21H2,1-4H3/t18-/m0/s1
InChI key
WDYGPMAMBXJESZ-SFHVURJKSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)