양식
granular
분자량
average Mw ~1,000
구성
fullerenes, ≥80%
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>400 °C
solubility
organic solvents: soluble
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
C=1=C2c3c4C=1c5c6c7c8c9c%10c%11c%12c%13C%14=[C]%10=C%15c%16c%17c%14c%18c%13c%19c%20c%12c%21c%11c(c%22c%23c%24c(C2=[C]7%15%22)c%25c3c%26c%27c4c%28c5c(c6%16)c%29c%17c%30c%18c%31c%19c%32c%20c(c%21%23)c%33c%24c%34c%25c%26c%35c%36c%27c%28c%29c%37c%30c%31c%38c%32c%33c%34c%35c%38c%36%37)c89
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.