문서
700983
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6ClFO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
224.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
mp
77-81 °C
SMILES string
COc1ccc(cc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO3S/c1-12-7-3-2-5(4-6(7)9)13(8,10)11/h2-4H,1H3
InChI key
QIVDOYCKCLEKPL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges