주요 문서
699926
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5BrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
217.02
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
powder
mp
155-160 °C
작용기
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI key
XMEQDAIDOBVHEK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain up to 5.0 wt. % water
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)