주요 문서
698210
Sigma-Aldrich
2-Formylphenylboronic acid MIDA ester
97%
동의어(들):
2-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12BNO5
CAS Number:
Molecular Weight:
261.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
mp
224-229 °C
작용기
aldehyde
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2C=O
InChI
1S/C12H12BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-5-3-2-4-9(10)8-15/h2-5,8H,6-7H2,1H3
InChI key
QWSWQNRMPQJHFH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)