문서
696005
Sigma-Aldrich
Methyl carbamate-13C2,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
동의어(들):
Urethylane-13C2,15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
15NH213COO13CH3
Molecular Weight:
78.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
97% (CP)
형태
powder
mp
56-58 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[13CH3]O[13C]([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-5-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
GTCAXTIRRLKXRU-VMIGTVKRSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable