문서
694991
Sigma-Aldrich
5-Hexenylboronic acid
동의어(들):
Hex-5-enylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13BO2
CAS Number:
Molecular Weight:
127.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
67-73 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OB(O)CCCCC=C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2,8-9H,1,3-6H2
InChI key
JXFKAWIGNACKQN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
may contain varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable