문서
689580
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene bis(azide)
average Mn 5,000
동의어(들):
O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352200
형태
powder
분자량
average Mn 5,000
반응 적합성
reaction type: click chemistry
mp
55-60 °C
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable