Key Documents
687138
Sigma-Aldrich
1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18N2O4
Molecular Weight:
230.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
243-247 °C (dec.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-4-11-6-7(12)8(13)14/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
MPOFEHGMWPHBSF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable