685739
1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate, ChemDose™ tablets
Loading: 0.02mmol per tablet
동의어(들):
1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate impregnated tablets, N-[(Dimethylamino)-1H-1,2,3-triazolo-[4,5,b]pyridin-1-ylmethylene]-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate N-oxide impregnated tablets, ChemDose™ 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate tablets, HATU impregnated tablets
About This Item
추천 제품
형태
tablet
기질
magnesium aluminometasilicate base material
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)[C+](N(C)C)N1N=[N+]([O-])C2=C1C=CC=N2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C10H15N6O.F6P/c1-13(2)10(14(3)4)15-8-6-5-7-11-9(8)16(17)12-15;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
FKBFHOSFPRWJNV-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객