문서
684813
Sigma-Aldrich
3-Bromothiobenzamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6BrNS
CAS Number:
Molecular Weight:
216.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
118-122 °C
SMILES string
NC(=S)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNS/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
InChI key
YCFFEUUASMKLDX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves