주요 문서
683264
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2(3H)-benzoxazolone
96%
동의어(들):
5-Fluorobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4FNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
153.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
173-177 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Fc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4FNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
KXMRAGBOYTUYGL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)