주요 문서
682020
Sigma-Aldrich
2-Benzylimidazo[1,5-a]quinolinium hexafluorophosphate
97%
동의어(들):
2-(Phenylmethyl)-imidazo[1,5-a]quinolinium hexafluorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H15N2F6P
CAS Number:
Molecular Weight:
404.29
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
mp
148-150 °C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C(c1ccccc1)[n+]2cc3ccc4ccccc4n3c2
InChI
1S/C18H15N2.F6P/c1-2-6-15(7-3-1)12-19-13-17-11-10-16-8-4-5-9-18(16)20(17)14-19;1-7(2,3,4,5)6/h1-11,13-14H,12H2;/q+1;-1
InChI key
VOHJHJRDNQUECO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for stable N-heterocyclic carbenes
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)