주요 문서
681288
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methoxypyrimidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5ClN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
144.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
작용기
chloro
SMILES string
COc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-9-4-2-7-5(6)8-3-4/h2-3H,1H3
InChI key
RSUBGBZOMBTDTI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)